Documenti fondamentali
Z233005
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
Joints neck (34)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212262401
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
105 mm
Capacità
100 mL
Diametro est.
64 mm
D.E. collo
34 mm
Descrizione generale
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)