Key Documents
DWK241932405
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 100 mL, flask joint: ST/NS 19/26
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Materiali
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Giunto
joint: ST/NS flask19/26
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241932405
Capacità pallone
100 mL
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences