Z232890
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
241922704
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Giunto
joint neck29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Stopper
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241922704
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
100 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)