Z232998
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
Joints neck (34)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212261705
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
85 mm
Capacità
50 mL
Diametro est.
51 mm
D.E. collo
34 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232998-1EA | |
Z232998-10EA |