Documenti fondamentali
Z215279
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.440.2
Lunghezza
400 mm
Diametro pala
40 mm
Diam. asta
6 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
IKA® stirring elements R 1389 (PTFE-coated) propeller stirrer, 3-bladed, 1/cs
Z404497
IKA® stirring elements
PTFE anchor stirrer shaft shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z215279-1EA4061833299289