Documenti fondamentali
Z215236
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 100 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.355.2
Lunghezza
550 mm
Diametro pala
100 mm
Diam. asta
9.5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z215236-1EA4061833299272