Documenti fondamentali
Z404497
IKA® stirring elements
R 1389 (PTFE-coated) propeller stirrer, 3-bladed, 1/cs
Sinonimo/i:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2343600
Misura asta
8 mm × 350 mm
Diam. agitatore
75 mm
Descrizione generale
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 75 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9