Z215260
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.365.1.2
Lunghezza
650 mm
Diametro pala
140 mm
Diam. asta
9.5 mm
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215260-1EA | 4061826668085 |