Key Documents
Z215244
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 100 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Produttore/marchio commerciale
Cowie
Lunghezza
650 mm
Diametro pala
100 mm
Diam. asta
9.5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)