Z215201
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Cowie
Lunghezza
400 mm
Diametro pala
80 mm
Diam. asta
6 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)