Key Documents
Z155551
Sigma-Aldrich
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, without handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
graduations: no
Alt. × diam. est.
181 mm × 124 mm
Capacità
2,000 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)