Documenti fondamentali
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiali
stainless steel container
Produttore/marchio commerciale
Polarware 136
Alt. × diam. est.
5 in. × 14 1/2 in.
Capacità
9 L (9.5 qt)
Descrizione generale
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)