Documenti fondamentali
SYNP290700
Synthware Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 250 mL, diam. × H 100 mm × 50 mm
Sinonimo/i:
Synthware P290700
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiali
clear borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kemtech P290700
diam. × alt.
100 mm × 50 mm
Volume
250 mL
Descrizione generale
Dish, Crystallizing, With Spouts, 100X50mm, 250mL Capacity
Applicazioni
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Caratteristiche e vantaggi
Organic Chemistry
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)