Z155527
Griffin-type SS beaker
capacity 250 mL, without handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
graduations: no
Alt. × diam. est.
83 mm × 67 mm
Capacità
250 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z155527-1EA | 4061832858166 |