Z104515
PTFE beaker
capacity 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
Altre note
Browse all plastic beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z104515-1EA | 4061832328904 |