Z231665
Duran® crystallizing dishes
capacity 20 mL
Sinonimo/i:
213132403
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213132403
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
20 mL
Diam. piastra
40 mm
Descrizione generale
- Cylindrical dishes without spout.
- Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
- The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Meets DIN 12337 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231665-1EA | 4061834229278 |
Z231665-10EA | 4061834229261 |