Z155896
Graduated measures
capacity 2,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
graduations
Alt. × diam. est.
165 mm × 140 mm
Capacità
2,000 mL
Peso
64 oz
Descrizione generale
Standard-weight, spun SS, with handle.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)