Z115282
PTFE-coated spatulas
Tapered to 1/8in., L 7 1/4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36704-0000
Lunghezza
7 1/4 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
2 per bag
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
- Polished stainless steel tool with non stick Fluo-Kem® PTFE FEP coating
- Double ended spatula, select blade style combination to match requirements
- FDA compliant for food contact
Description: 4 mm diameter x 184 mm (0.156" x 7 1/4") tapered to .8 mm ( 1/32").
Note legali
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115282-2EA | 4061832261928 |