Documenti fondamentali
Z115126
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
diam. × alt.
13 mm × 35 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
13-425 thread
Descrizione generale
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Nota a piè di pagina
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)