Z115096
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 12 ea
Dimens. tappo
20 - 400
diam. × alt.
20 mm × 50 mm
Volume
3 mL
Raccordi
thread for 20-400
Categorie correlate
Descrizione generale
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Note legali
Prodotti correlati
Ricambio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115096-12EA | 4061832325989 |