Z115053
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 0.3 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 35 mm, pkg of 12 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 12 ea
diam. × alt.
13 mm × 35 mm
Volume
0.3 mL
Raccordi
thread for 13-425
Categorie correlate
Descrizione generale
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Note legali
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)