Z106402
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Sinonimo/i:
Black Polymer Caps
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
black phenolic cap
white rubber liner
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
Confezionamento
pkg of 200 ea
Raccordi
thread for 13-425
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z106402-200EA | 4061837589300 |