Z103292
Storage bottles without joints
capacity 250 mL, PTFE stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Misura rubinetto
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)