Documenti fondamentali
BR130254
BRAND® amber narrow-mouth bottle, LDPE, with screw cap
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Bottles, Plastics
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiali
bottle
low-density polyethylene cap
Giunto
Joints threaded neck (GL25)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 130254
Capacità
500 mL
diam. × alt.
75 mm × 180 mm
Descrizione generale
For storage of light-sensitive substances. With screw cap
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR130254-1EA4061831852769