BR143862
BRAND® high purity PFA washing bottle
capacity 1000 mL, GL 32 narrow neck
Sinonimo/i:
Bottles, PFA, Plastics, Wash bottles
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
ETFE cap
FEP tube
PFA bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Giunto
Joints threaded neck (GL 32)
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 143862
Capacità
1000 mL
diam. × alt.
96 mm × 233 mm
Raccordi
GL 32 narrow neck
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)