Documenti fondamentali
Z102598
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-jacketed distilling column
L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Lunghezza
300 mm
D.E.
42 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Order packing separately.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z102598-1EA4061833639580