Key Documents
Z413135
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
joint ST/NS14/20
Diam. int. × diam. est.
6 mm × 15 mm
Lungh. effettiva
300 mm
Descrizione generale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)