Documenti fondamentali
SYNC104150
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 150 mm
Sinonimo/i:
Synthware C104150, distilling column, fractional column
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C104150
Lunghezza
150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)