Documenti fondamentali
Z173517
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered bellows column
L 280 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Lunghezza
280 mm
D.E.
65 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vacuum-jacketed. Bellows handle expansion form heat generated in inner straight tube. Strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z173517-1EA4061832131580