WHA68761302
Filtri da siringa Whatman® GD/X
polysulfone membrane, pore size 0.2 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z286559, syringe filter, syringe filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
polysulfone membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
glass fiber prefilter
Confezionamento
pk of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6876-1302
Whatman Article No. 28420515 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)