Documenti fondamentali
WHA68722504
Filtri da siringa Whatman® GD/X
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z277398, syringe filter, syringe filters
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
glass fiber prefilter
Confezionamento
pk of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6872-2504
Whatman Article No. 28420502 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrizione generale
Filtri per siringa non sterili con membrana in difluoruro di polivinilidene (PVDF), indicati per la maggior parte delle applicazioni di preparazione di campioni per HPLV. I filtri per siringa Whatman GD/X sono filtri ad alta viscosità che incorporano un prefiltro per consentire la filtrazione di materiali viscosi, densi o altrimenti difficili da filtrare con un elevato contenuto di solidi, come nei campioni per analisi ambientali o alimentari. Il prefiltro contiene uno strato di filtrazione in vetro borosilicato ad alta efficienza che tratterrà le particelle fini fino a 0,7 μm, consentendo di filtrare campioni difficili con minore sforzo manuale. Trattando un volume di campione da tre a sette volte superiore rispetto ai filtri per siringa senza prefiltri, riduce la necessità di filtri per siringa multipli. I filtri sono autoclavabili.
Caratteristiche e vantaggi
  • I filtri per siringa Whatman GD/X non sterili combinano un alloggiamento in polipropilene, un mezzo di prefiltrazione Whatman GMF 150 o GF/F ad alta efficienza e uno dei seguenti materiali per membrana:
  • polieteresolfone (PES) per siero, plasma e colture tissutali
  • Difluoruro di polivinilidene (PVDF) per HPLC
  • Acetato di cellulosa per soluzioni biologiche
  • Microfibra di vetro borosilicato
Compatibilità
Adatti per la filtrazione di campioni per analisi ambientale e alimentare. Adatti per la preparazione di campioni carichi di particolato.
Altre note
Settore d′impiego: solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)