Documenti fondamentali
W6985
Octanoic acid-1-13C
API for Clinical Studies
Sinonimo/i:
Caprylic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)613CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.4284 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)