Key Documents
605832
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1-13C Extra
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Octanoic acid-1-13C, Caprylic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)613CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Descrizione
Special high CP
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.4284 (lit.)
P. eboll.
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)