Key Documents
606510
Sigma-Aldrich
Anisole-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methoxy(benzene-13C6)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
154 °C (lit.)
Punto di fusione
-37 °C (lit.)
Densità
1.049 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)