Key Documents
488208
Sigma-Aldrich
Benzylamine-15N
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
α-Aminotoluene-15N, 15N Labeled benzylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH215NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
184-185 °C (lit.)
Punto di fusione
10 °C (lit.)
Densità
0.990 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i8+1
WGQKYBSKWIADBV-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3