Documenti fondamentali
579777
Sigma-Aldrich
Anisole-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methoxy(benzene-1-13C)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC6H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
154 °C (lit.)
Punto di fusione
-37 °C (lit.)
Densità
1.004 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CO[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i7+1
RDOXTESZEPMUJZ-CDYZYAPPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)