Documenti fondamentali
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Dextrose-1,2-13C2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)