Documenti fondamentali
W36691
D-glucosio-13C6
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
D-glucosio-ul-13C, Destrosio-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
cGMP
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)