Documenti fondamentali
W6675
D-Glucose-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Dextrose-1-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
2263682
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)