Key Documents
W516406
Sigma-Aldrich
Dihydromyrcenol
≥99%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH(CH3)(CH2)3C(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.144
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. eboll.
194-197 °C
84 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 20 °C
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
lime; citrus
Stringa SMILE
CC(CCCC(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3
XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dihydromyrcenol is used in the fragrance industry for its fresh lime and citrus-like odor.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fragrance material review on dihydromyrcenol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S70-S75 (2010)
Surburg H and Panten J.
Common Fragrance and Flavor Materials (2016)