Documenti fondamentali
W416533
Sigma-Aldrich
Methyl (Z)-5-octenoate
≥97%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero FEMA:
4165
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.934
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; fresh; green; tropical
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCC\C=C/CC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
TUHAYWWWVLJJJM-PLNGDYQASA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)