Documenti fondamentali
P3B050A00
Millipore
Cassetta Pellicon® 3 con membrana Biomax®
50kDa, A Screen, 88 cm2
Sinonimo/i:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® 50 kDa Membrane, A Screen, 88cm2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 30 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
0.8 cm (0.33 in.)
Lunghezza
20.6 cm (8.1 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
88 cm2
Area membrana
88 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax® (Membrane)
Dimensione pori
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I dispositivi di filtrazione Pellicon® 3 sono cassette d’avanguardia ad alte prestazioni, perfette per gli anticorpi terapeutici ad alto titolo di oggi così come per i processi di filtrazione sempre più impegnativi che necessitano di pressioni e temperature operative più elevate e di procedure di lavaggio caustico più spinte.
Le cassette Pellicon® 3 con membrana Biomax® sono perfette per la filtrazione di anticorpi monoclonali e per la filtrazione di soluzioni contenenti albumina, ormoni, vaccini e fattori di crescita.
Questo dispositivo per ultrafiltrazione Pellicon® 3 (P3B050A00) è caratterizzato da da pori da 50 kDa NMWCO, un′area di filtrazione di 88 cm2, una membrana Biomax® 50 e dimensioni pari a 0,8 cm (alt.) x 5,6 cm (larg.) x 20,6 cm (lung.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Robusta & affidabile – si adatta perfettamente ai processi di filtrazione di oggi, particolarmente complessi
  • Prestazioni elevate – garantisce risoluzione, rese e resistenza alla contropressione ottimali.
  • Recupero eccellente del prodotto – utilizzando membrane a tecnologia consolidata
  • Tecnologia void-free (niente spazi vuoti) – le membrane di nuova generazione sono in grado di risolvere praticamente qualsiasi problema di separazione
  • Priva di imperfezioni, per un′aderenza eccellente – Ultracel® utilizza membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso
  • Produzione automatizzata – assicura un livello e una continuità di prestazioni nonché un′affidabilità ineguagliabili
  • Installazione & manutenzione senza problemi – facile da istallare, facile da manutenere
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Risultati analitici
Estraibili (gravimetria): dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1