SRP2083
WT-1 (-KTS) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
AWT1, GUD, NPHS4, WAGR, WIT-2, WT33
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in insect cells
Saggio
≥60% (SDS-PAGE)
Stato
frozen liquid
PM
~55.6 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... WT1(7490)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)