Documenti fondamentali
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
Numero FEMA:
3633
Numero CE:
N° CoE:
10682
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.805
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
292-297 °C (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; honey; floral
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)