W487012
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dithiolane
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; horseradish; onion; sulfurous
Stringa SMILE
S1C(SCC1C)CC
InChI
1S/C6H12S2/c1-3-6-7-4-5(2)8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PYBVIKJOGRMFFA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
171.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)