W352623
2-Acetoxy-3-butanone
natural, 99%, FG
Sinonimo/i:
Acetoin acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414
Densità
1.000 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; buttery; ethereal; sweet
Stringa SMILE
CC(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(7)5(2)9-6(3)8/h5H,1-3H3
ZKPTYCJWRHHBOW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?