W331715
2-Pentylfuran
natural (US), ≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Amylfuran
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
64-66 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.883 g/mL at 20 °C (lit.)
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; earthy; vegetable; fruity
Stringa SMILE
CCCCCc1ccco1
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10-9/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3
YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?