Documenti fondamentali
W341703
Sigma-Aldrich
3-Penten-2-one
≥70%
Sinonimo/i:
Methyl propenyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Numero FEMA:
3417
Beilstein:
1633505
Numero CE:
N° CoE:
666
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.044
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Tensione di vapore
760 mmHg ( 121 °C)
Saggio
≥70%
Impurezze
~30% Mesityl oxide
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. eboll.
121-124 °C (lit.)
Densità
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fishy; fruity
Stringa SMILE
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)