Documenti fondamentali
W330829
Sigma-Aldrich
Methyl propyl trisulfide
50%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.32
Numero FEMA:
3308
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.020
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentrazione
50%
Indice di rifrazione
n20/D 1.566
Densità
1.107 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; green; metallic; onion; sulfurous
Stringa SMILE
CCCSSSC
InChI
1S/C4H10S3/c1-3-4-6-7-5-2/h3-4H2,1-2H3
ZOYASYRPGHCQHW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system, Upper respiratory tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential