W328200
Ethyl thioacetate
≥98%
Sinonimo/i:
S-Ethyl acetothioate, S-Ethyl ethanethioate, S-Ethyl thioacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
116 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
garlic; onion; fruity; sulfurous
Stringa SMILE
CCSC(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?